Rhr-Heizblock mit 15 Rhrpositionen, 15 Bohrungen, # 71,5 mm, Tiefe 78 mm, Abstand 84 mm, optimiert fr 250 ml Laborflaschen und f ur 400 ml Becherglser inkl. Steuergert.Rhren - Verschleiss- und wartungsfrei durch induktiven 2mag-Magnetantrieb, 1 * 1 ST
Lieferant: 2MAG
Rhr-Heizblock mit 15 Rhrpositionen, 15 Bohrungen, # 71,5 mm, Tiefe 78 mm, Abstand 84 mm, optimiert fr 250 ml Laborflaschen und f ur 400 ml Becherglser inkl. Steuergert.Rhren - Verschleiss- und wartungsfrei durch induktiven 2mag-Magnetantrieb, 1 * 1 ST