Drucken
Umlaufkühler, AWC100
Lieferant: JULABO GmbH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
9630100
461-0324EA 1500 EUR
461-0324
Umlaufkühler, AWC100
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Der kompakte Luft-Wasser-Umlaufkühler AWC100 dient dazu, kleine Wärmemenge aus externen Systemen abzuführen, in denen die Kühlwassertemperatur oberhalb der Umgebungstemperatur liegen kann und eine Temperaturregelung zweitrangig ist. Kühler ohne Kühleinheit eignen sich speziell zur Verwendung in Kreisläufen mit Peltier-Elementen, Analysegeräten, Polarimetern, Refraktometern und CCD-Kameras. Die Ventilatordrehzahl (d. h. Kühlleistung) kann in zwei Stufen eingestellt werden. Die Kühlleistung hängt dabei vom Temperaturunterschied zwischen der Rücklauftemperatur und der Umgebungstemperatur ab. Kühlprinzip: Warme Badflüssigkeit wird durch den Wärmetauscher gepumpt. Der Wärmetauscher wird mittels eines Ventilators gekühlt und entzieht so die produzierte Wärme.
  • Bedienerfreundlich dank vorderer Füllstandsanzeige
  • Nahezu geräuschlos
  • Wirtschaftlich und umweltfreundlich, da kein Leitungswasser unnötig verbraucht wird
  • Max. Pumpenleistung 2,9 l/min, 200 mbar