Drucken
Kalibrier-Thermostate
Lieferant: JULABO GmbH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
9352628 9352627 9352514 9352508
461-0573EA 11365 EUR
461-0573 461-0572 461-0571 461-0570
Kalibrier-Thermostate
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Kalibrier-Thermostate
Kalibrier-Thermostate sind für Anwendungen in Kalibrierlaboren, wie z. B. ISO, DKD, NAMAS, UKAS, und für Anforderungen gemäß DIN EN ISO 9001:2000 vorgesehen. Die Einheiten verfügen über eine Kammer mit konstanter Temperatur und eignen sich zur präzisen Kalibrierung von Temperatursensoren, Messgeräten und Thermometern gemäß nationaler und internationaler Standards. Die Modelle mit Kältemaschine eignen sich für alle Temperaturen von –30 bis +200 °C sowie als Kalibrier-Thermostate für Temperaturen von 50 bis 300 °C. Der optionale Präzisions-Referenzsensor ermöglicht das Messen von Referenztemperaturen. Die Bäder sind mit einer PID-Kaskaden-Temperaturregelung für höchste interne und externe Temperaturkonstanz und einem integrierten Programmgeber für 10 Programmschritte ausgestattet.
  • Temperaturgenauigkeit von 0,005 bis 0,03 K (je nach Modell)
  • Das helle VFD-Komfortdisplay zeigt drei Temperaturwerte gleichzeitig an
  • Besonders leistungsfähige und elektronisch einstellbare Druck- und Saugpumpe (bis zu 1,1 bar)
  • RS232-Schnittstelle und Anschluss für Referenzfühler Pt100
  • Elektronisches Modul (optional erhältlich) mit Analoganschlüssen für Temperaturschreiber und Sollwertgeber
Max. flow rate/max. pressure:
22 to 26 L/min, 400 to 700 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
22 to 26 l/min, 400 mbar to 700 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Kühlleistung bei +20, 0 und –20 °C gemessen