Drucken
Temperiersysteme, PRESTO®
Lieferant: JULABO GmbH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
9420300 9420401 9421401 9420801 9421801 9420801.T 9421801.T 9421912 9421923 9421913 9421922 9421912.TT 9421913.TT 9421922.TT 9421923.TT 9420452 9420452.T 9420852 9420852.T 9421852 9421852.T 9421502.T 9421502 9421552 9421562 9421563.S1 9420381.N1 9420411.N1 9420701.N1 9421411.N1 9421932.N1 9421933.N1 9421583.S1
461-0635EA 11430 EUR
461-0635 461-0636 461-0637 461-0735 461-0736 461-0879 461-0880 461-0804 461-0813 461-0807 461-0810 461-0806 461-0809 461-0812 461-0815 461-0881 461-0882 461-1107 461-1108 461-1109 461-1110 461-1006 461-1005 JULA9421552 JULA9421562 JULA9421563.S1 JULA9420381.N1 JULA9420411.N1 JULA9420701.N1 JULA9421411.N1 JULA9421932.N1 JULA9421933.N1 JULA9421583.S1
Temperiersysteme, PRESTO®
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Temperiersysteme
PRESTO®-Systeme decken mit hoher Kühl- und Heizleistung einen Arbeitstemperaturbereich von −93 bis +250 °C ab. Diese Instrumente können exotherme und endotherme Reaktionen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit kompensieren, sie zeichnen sich durch hohe Durchflussraten, konstanten Druck und einen kontrollierten Pumpendruckaufbau aus. Änderungen in der Temperatursteuerung der Flüssigkeitsviskosität werden dynamisch ausgeglichen. Permanente interne Überwachung und selbstschmierende Pumpen tragen zu einer langen Lebensdauer bei. Das integrierte Touchpanel gibt dem Benutzer eine klare Sicht auf wichtige Informationen. Steuerung durch Antippen über den Touchscreen. Mehrere Schnittstellen ermöglichen die Fernsteuerung des PRESTO® über Netzwerke und in übergeordneten Steuerungssystemen. Die drahtlose Fernbedienung des neuen PRESTO® kann ganz einfach mit der Wireless TEMP-Produktreihe erfolgen.
  • Bedienung durch Antippen über den 14,4-cm-Farb-Touchscreen
  • Bis zu drei Benutzerebenen mit Kennwortmanagement
  • USB (Host und Gerät), Ethernet und SD-Karteneinschub
  • Die Geräte sind flüsterleise und im Betrieb kaum hörbar
  • Die Befüllöffnung befindet sich an der Oberseite
  • Auswahl an Modellen mit umweltfreundlichem, natürlichem Kühlmittel
Max. Flussrate/max. Druck:
A30: 25 L/min, 0,5 bar
A38/A41/W41: 0 to 50 L/min, 0,1 to 1,6 bar
A40/W40, A80/W80: 16 to 40 L/min, 0,3 to 1,7 bar
A45/A45t/W50/W50t: 35 to 76 L/min, 0,48 to 3,2 bar
A70: 0 to 40 L/min, 0,1 to 1,7 bar W91/W92 (t/tt): 26 to 80 L/min, 0,5 to 3,0 bar W91×/W92× (t/tt): 18 to 70 L/min, 0,8 to 5,5 bar
W93: 0 to 80 L/min, 0,1 to 3 bar W93x: 0 to 70 L/min, 0,1 to 5,5 bar.
Bestellinformation: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten. Für ausführliche Informationen zum Zubehör siehe unsere Webseite.
Achtung! Bitte beachten: Kälteleistung bei +200, +100, +20, 0, −10, −20, −30 und −40 °C. W91/W92/W93 (t/tt/x): Kälteleistung bei  +200, +100, +20, 0, –20, –40, –60 und −80 °C.