Kristallviolett, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46364-250MG
46364-250MGEA
75.3
EUR
46364-250MG
Kristallviolett, Supelco®
Kristallviolett
Formel:
C₂₅H₃₀ClN₃ MW: 407.99 g/mol Melting Pt: 189…194 °C Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011750 CAS-Nummer: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,04406 |