Drucken
Exsikkatoren-Platten, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
5312-0230
467-3100EA 130 EUR
467-3100
Exsikkatoren-Platten, Nalgene®
Exsikkatoren Exsikkator-Platten
Metall-Keramik, unzerbrechlich, feuerpoliert, korrosionsbeständig und inert mit glasierter Oberfläche. Verwendbar für die Exsikkatoren: 467-3120, 467-3110 und 467-3112.
  • Hitzebeständiger gegen Temperaturschocks als Porzellan
  • Markiert mit nummerierten Quadranten
  • Autoklavierbar