Drucken

Stärke, löslich 1% w/v aqueous solution Iodometric Titrations

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
47209.APEA 31.1 EUR
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
Stärke, löslich 1% w/v aqueous solution Iodometric Titrations
Stärke, löslich

CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Liquid for iodometric titrations MDL No.: MFCD00082026

Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR