Drucken
Stärke 0,5% in wässriger Lösung stabilisiert, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
4729.0500EA 31.1 EUR
4729.0500
Stärke 0,5% in wässriger Lösung stabilisiert, TECHNICAL
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht