Drucken
VWR® Model 210, Umwälzthermostate
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
473-0029EA 1260 EUR
473-0029 473-0030 473-0031
VWR® Model 210, Umwälzthermostate
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Wärmeumwälzthermostate
Der kompakte, wirtschaftliche Umwälzthermostat eignet sich für Anwendungen wie das Auftauen von Plasma und die Temperierung fotografischer Lösungen. Im geschlossenen Badgefäß können nur externe Kreisläufe temperiert werden.
Features stainless steel, PVC, brass and nylon wetted parts and ½" NPT pump inlet/outlet.
Abschaltung bei niedrigem Füllstand und Übertemperatur.
Max. Förderleistung: 11 L/min
Achtung! Bitte beachten: * RT = Raumtemperatur.