Drucken
CryoFlex™ Hüllen für Kryoröhrchen CryoLine™, Nunc™
Lieferant: Thermo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
343958
479-6858EA 71.7 EUR
479-6858
CryoFlex™ Hüllen für Kryoröhrchen CryoLine™, Nunc™
Kryo-Strohhalme
Hüllen aus PE zur Lagerung in flüssigem Stickstoff und als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme beim Einfrieren von Gefahrstoffen.
  • Auf die gewünschte Länge zuschneidbar
  • Schrumpfen bei leichter Erwärmung
Äußerer Ø×L: 14×500 mm