Drucken
3-Pyridinsulfonylchlorid ≥98,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
49432-1G
49432-1GEA 60.5 EUR
49432-1G
3-Pyridinsulfonylchlorid ≥98,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C5H4ClNO2S
MW: 177.6088 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03452747
CAS-Nummer: 16133-25-8
UN: 3265
ADR: 8 II