Drucken
Vakuum-Filterflaschen, Büchner, mit Glas-Schlauchanschluss
Lieferant: SciLabware
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1170/02M 1170/08M 1170/10D 1170/12M 1170/14D 1170/04M 1170/06M
511-0734EA 32.5 EUR
511-0734 511-0771 511-0737 511-0773 511-0738 511-0735 511-0736
Vakuum-Filterflaschen, Büchner, mit Glas-Schlauchanschluss
Kolben Saugflaschen
PYREX®, Borosilikatglas.
  • Zur Vakuumfiltration
  • Schwere Wände sorgen für eine erhöhte mechanische Festigkeit
  • „genoppte“ Basis zur Minimierung des Oberflächenabriebs
Büchner-Filterkolben mit integriertem Glasseitenarm zur Aufnahme flexibler Schläuche mit 9 mm Innendurchmesser.
Zertifizierungen: Gemäß ISO 6556