Drucken
Formaldehyd 10% in wässriger Lösung stabilisiert
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
Stabilization: 0,5-1,5 % MeOH
5167.1000EA 47.2 EUR
5167.1000
Formaldehyd 10% in wässriger Lösung stabilisiert
Formaldehyd
Formel: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Melting Pt: -92
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 3334
ADR: 9
Merck Index: 13,04259
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Formaldehyde) 8 - 12 %
pH (20°C) 8.2 - 8.4