Drucken
Mikrozentrifugen, Pico™ und Fresco™
Lieferant: HERAEUS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
75002410 75002415 75002425 75002475 75002476 75002491 75002423 75002414 75002553
521-1095EA 2460 EUR
521-1095 521-1096 521-1098 521-1099 521-1100 521-1101 HERA75002423 HERA75002414 HERA75002553
Mikrozentrifugen, Pico™ und Fresco™
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Pico™ (belüftet) und Fresco™ (gekühlt) Zentrifugen sind in zwei Geschwindigkeitsoptionen erhältlich. Pico™ und Fresco™ 17 eignen sich perfekt für routinemäßige Laborarbeiten, während Pico™ und Fresco™ 21 sich ideal für anspruchsvolle Forschungsanwendungen eignen.
  • Der Rotor mit 24 Plätzen kann für alle 1,5- bis 2,0-ml-Röhrchen verwendet werden, einschließlich Mini-Preps und Spin-Säulen
  • Rotortechnologie aus Verbundstoffen für höhere chemische Beständigkeit und schnellere Beschleunigung/Verzögerung im Vergleich zu herkömmlichem Aluminium
  • Der einzigartige ClickSeal®-Rotordeckel mit Bioabdichtung ‚klickt‘ ein und gewährleistet, dass die Proben sicher eingeschlossen sind. Durch Öffnen mit einem Klick wird die Entnahmezeit im Vergleich zu Schraubdeckeln verkürzt
  • Die transparenten PPSU-Deckel haben eine verbesserte Festigkeit und chemische Beständigkeit im Vergleich zu Polycarbonat-/Metalldeckeln und bieten Sicht auf die Proben für mehr Sicherheit und Komfort
  • Intuitive Bedienelemente und gut lesbares Display vereinfachen die Bedienung; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020
Thermo Scientific Pico 17-Mikrozentrifugen sind ideal für den täglichen Laborgebrauch und bieten hervorragende Verarbeitungsleistung, einzigartige Sicherheitsfunktionen und eine breite Palette an Mikrozentrifugenrotoren und Zubehör für die Verarbeitung von Mikrozentrifugenröhrchen.
Beschleunigen Sie routinemäßige Probenvorbereitungsprozesse bis zu 17.000×g mit unserer Standard-Mikrozentrifuge, erhältlich mit Kühlung. In Kombination mit unserem umfangreichen Angebot an Mikrozentrifugenrotoren bieten diese Mikrozentrifugen Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, benutzerfreundlichen Laborgerät.
Unterstützen Sie Mikrovolumenprotokolle wie die Vorbereitung von Nukleinsäuren oder Proteinlysaten und die Einrichtung von PCR-Reaktionen – und das alles auf bemerkenswert kleinem Raum mit den Thermo Scientific Pico 21-Mikrozentrifugen. Wählen Sie zwischen sieben leichten Mikrozentrifugenrotoren, die für eine Beschleunigung von bis zu 21.100 × g in nur 12 Sekunden ausgelegt sind.
Bestellinformation: CSA, CE, IVD zertifiziert.