Drucken
Drosophila Behälter
Lieferant: GREINER BIO ONE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
217101_605 205101_1500
525-0196EA 122 EUR
525-0196 212-3171
Drosophila Behälter
Flaschen Drosophila-Flaschen
PS, kristallklar.
  • Zur einmaligen Verwendung
  • Temperaturbeständigkeit -20 bis +60 °C
  • Ohne Ceaprenstopfen (muss separat bestellt werden)
Besonders geeignet für die Kultivierung von Drosophila melanogaster.