Drucken
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen, leistungsstark
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
525-1161EA 33.8 EUR
525-1161 525-1162 525-1163 525-1164 525-1165 525-1166 525-1167 525-1168 525-1169 525-1170 525-1171 525-1172 525-1173 525-1174 525-1175 525-1176 525-1177
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen, leistungsstark
Röhrchen Reaktionsgefäße
Diese Rohre sind aus PP der USP-Klasse VI hergestellt, was eine klare Sicht auf das Pellet gewährleistet. Sie verfügen über eine hochfeste Wand und können mit der doppelten g-Kraft zentrifugiert werden, der die meisten anderen Mikrozentrifugenröhrchen standhalten können.
  • Braune Färbung für lichtempfindliche Substanzen
  • Ideal zum Vortexen und Rütteltische
  • RNase-, DNase- und Endotoxin-frei
  • Gravierte Graduierungen sorgen für Genauigkeit
  • Passend für alle gängigen Rotoren
  • Ideal für Phenol/Chloroform-Extraktionen
Diese Röhrchen verfügen außerdem über flache, durchstechbare, mattierte Kappen und eine seitliche Beschriftungsfläche Die ergonomisch gestalteten Kappen mit glatten Oberflächen tragen dazu bei, das Risiko von Schädigungen durch wiederkehrende Belastung zu verringern.
Autoklavierbar mit Dampf bei 121 °C und kältebeständig bis −80 °C.
Zertifizierungen: Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100 000. Hergestellt gemäß ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem.
Lieferumfang: Farblich sortierte Packung enthält 100 Röhrchen in grün, blau, rot, orange und gelb in separaten Beuteln.
Achtung! Bitte beachten: Wegen dem sehr dicht sitzenden Verschluss dürfen die Röhrchen nicht zum Kochen verwendet werden.