Drucken
Zentrifugenflaschen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
3143-0175 3144-0175 3145-0175
525-2431EA 133 EUR
525-2431 525-2441 525-2451
Zentrifugenflaschen, Nalgene®
Flaschen Zentrifugenflaschen
Konischer Boden, randlos, graduiert.
  • Belastbar bis 27500 ×g und 5800 ×g für 525-2451
  • Einsetzbar in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
  • Adapter ist nötig bei Verwendung mit konischer Zentrifugenflasche 525-2400