Drucken
Centrifuge bottles, PC, with screw cap, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
3123-0250
525-2471EA 114 EUR
525-2471
Centrifuge bottles, PC, with screw cap, Nalgene®
Flaschen Zentrifugenflaschen
PC, Rundboden, mit PP-Schraubverschluss, autoklavierbar
  • Transparent, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Belastbar bis 27 500 ×g
  • Zum Gebrauch mit Adapter 525-2401