Drucken
Gestell für Zentrifugenröhrchen, Poxygrid®, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
F187940003
525-9135EA 50.1 EUR
525-9135
Gestell für Zentrifugenröhrchen, Poxygrid®, SP Bel-Art
Gestelle Reagenzglasgestelle
Epoxy-beschichteter Stahldraht, autoklavierbar.
  • Für 50-ml-konische-Zentrifugenröhrchen
Bohrung Ø: 29 mm