Drucken

Methanol, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

5279.2500EA 237.42 EUR
5279.2500
Methanol, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Methanol
Formel: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Siedepunkt: 64.6
Melting Pt: -98
Flash-Pt: 11
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05984
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7bb8f9d74455604a6191a480ba063529ad0783c7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay (by GC) min. 99.9 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR