Piceatannol, Calbiochem®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
527948-1
527948-1EA
58.8
EUR
527948-1
Piceatannol, Calbiochem®
Piceatannol
Formel:
C₁₄H₁₂O₄ MW: 244.2427 g/mol |
MDL Number:
MFCD00221715 CAS-Nummer: 10083-24-6 |