Nickel(II)chlorid Hexahydrat 99,95 Metals basis
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
53131.18
53131.A1
53131.30
53131.18EA
52.4
EUR
53131.18
53131.A1
53131.30
Nickel(II)chlorid Hexahydrat 99,95 Metals basis
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Purity: 99.95%
CAS No.: 7791-20-0
Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O
Formula Weight: 237.71 (129.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.92
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 140° -H2O
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149809
Formel:
NiCl₂·6H₂O MW: 237.69 g/mol Melting Pt: 140 °C (-H₂O) Dichte: 1.92 Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149809 CAS-Nummer: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6505 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...