Drucken
Fixier-Hülsen, Chromacol™
Lieferant: CHROMACOL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MTS-1
548-1300EA 73.1 EUR
548-1300
Fixier-Hülsen, Chromacol™
Halterungen und Träger Stützmanschetten
Self-centering support device for tapered glass inserts. Made from clear PE.