Drucken
VWR® WebSeal™, 96-Well-Mikrotiterplatten, PP, zertifiziert
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
548-3392EA 49.2 EUR
548-3392 548-3371 548-2407 548-2401
VWR® WebSeal™, 96-Well-Mikrotiterplatten, PP, zertifiziert
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PP, unbeschichtet, unsteril, für die Chromatographie getestet und zertifiziert. Hergestellt aus hochreinem Harz mit sehr geringem Ausbluten und vollständig chargengeprüft mittels GC/MS auf organische extrahierbare Substanzen. Entwickelt für empfindliche Anwendungen, geringere Probenkonzentrationen, regulierte Labors und/oder TIC- und vollständige Chromatogramme.
  • Mikrotiterplatten sind chemisch und thermisch beständig und tolerieren Temperaturen von −80...+121 °C
  • Standardformat gemäß SBS- und ANSI-Norm für große Gerätekompatibilität
  • Ideal für pharmazeutische Anwendungen, Probenahme und Lagerung, kombinatorische Chemie- und HTS-Anwendungen
  • Wells mit U- und V-Böden für optimale Probenrückgewinnung