Drucken
Glaskapillaren und graduierte Mikropipetten, zum Einmalgebrauch
Lieferant: CAMAG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
022.7142 022.7718 022.7725 022.7726 022.7727 022.7729 022.7730 022.7731 022.7732 022.7733 022.7734
552-0061EA 60.8 EUR
552-0061 552-0039 552-0040 552-0041 552-0042 552-0043 551-7730 551-7731 551-7732 551-7733 551-7734
Glaskapillaren und graduierte Mikropipetten, zum Einmalgebrauch
Pipetten Mikrokapillaren
Einweg-Glaskapillaren für die manuelle Aufbringung von 0,5-, 1-, 2-, 5- oder 10 µl-Proben. Können in der Hand gehalten und mit der Universalschablone (551-4230) positioniert werden. Können auch mit dem Universal-Kapillarhalter (552-0044) verwendet werden. Graduierte 5 µl-Mikropipetten aus Glas eignen sich für die qualitative Analyse auf herkömmlichen DC-Schichten.
  • Farbcodierte Fläschchen
  • Praktisch und benutzerfreundlich
  • Mikropipetten sind in Mikroliter graduiert