Drucken
DC-Plattenheizgerät III
Lieferant: CAMAG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
022.3306 022.3306UK
552-0006EA 2160 EUR
552-0006 552-0351
DC-Plattenheizgerät III
Heizgeräte Heizplatten
Das DC-Plattenheizgerät III dient zum Erwärmen von DC-Platten auf eine bestimmte Temperatur und zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Wärme in der gesamten Platte. Das DC-Plattenheizgerät III ist mit einer CERAN® Heizfläche ausgestattet, die resistent gegen alle herkömmlichen Reagenzien und leicht zu reinigen ist. Die Heizfläche mit 200×200 mm besitzt ein Gitter, um die korrekte Positionierung der DC-Platte zu gewährleisten.
  • Digitale Anzeige der Ist-Temperatur
  • Temperatur zwischen 25 und 200 °C frei wählbar
  • Das Plattenheizgerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet