Drucken
DC-Entwicklungskammern mit flachem Boden
Lieferant: CAMAG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
022.5150 022.5151 022.5250 022.5257 022.5259
552-0009EA 190 EUR
552-0009 552-0010 552-0015 552-0022 552-0024
DC-Entwicklungskammern mit flachem Boden
TLC-Entwicklungskammern
Die Flachbodenkammer ist der klassische Entwicklungstank für die Dünnschicht-Chromatographie. Die Platte wird bei teilweiser oder annähernd vollständiger Gasraumsättigung entwickelt. Der Grad der Schichtvorbeladung kann ohne zusätzliche Hilfsmittel nicht beeinflusst werden.