Drucken
Natriumbutyrat, Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
567430-250
567430-250EA 84.7 EUR
567430-250
Natriumbutyrat, Millipore®
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
MW: 110.09 g/mol
Melting Pt: 244
Dichte: 1.324 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6