Drucken
VWR®, Belüftungsventil
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
590-0035EA 22.1 EUR
590-0035
VWR®, Belüftungsventil
Ventile Luft-Regelventile
Dieses Belüftungsventil vereint Ventil- und Filterfunktionen. Die Belüftung erfolgt während der Extraktion; schädliche Lösungsmitteldämpfe werden blockiert, und die Ventilmembran absorbiert gleichzeitig Staub und verunreinigende Partikel aus der einströmenden Luft. Passend für Ihre bestehende Sammlung an VWR®-Sicherheitsverschlüssen.
Das Belüftungsventil muss alle sechs Monate ausgewechselt werden, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.