Drucken
Potassium ionophore III, Selectophore™, Funtion tested ionophore, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ100
60397-100MG 60397-25MG
60397-100MGEA 627 EUR
60397-100MG 60397-25MG
Potassium ionophore III, Selectophore™, Funtion tested ionophore, Supelco®
Potassium ionophore III
Formel: C₄₆H₇₀N₄O₁₈
MW: 967.06 g/mol
MDL Number: MFCD00145150
CAS-Nummer: 99348-39-7