Drucken
Analysenwaage Mettler Modell: ML104T/00 . Hchstlast : 120 g Ablesbarkeit : 0,1 mg Waagschalendurchmesser : 90 mm Mindesteinwaage (USP , 0,1%, typisch) : 0,16 g Wiederholbarkeit(Prfgewicht) : 0,1 mg (100 g) Justierung : Intern / FACT Eichzulassung: 1 * 1 ST
Lieferant: METTLER TOLEDO
Analysenwaage Mettler Modell: ML104T/00 . Hchstlast : 120 g Ablesbarkeit : 0,1 mg Waagschalendurchmesser : 90 mm Mindesteinwaage (USP , 0,1%, typisch) : 0,16 g Wiederholbarkeit(Prfgewicht) : 0,1 mg (100 g) Justierung : Intern / FACT Eichzulassung: 1 * 1 ST