Drucken
Messzylinder
Lieferant: VITLAB
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
640941 641941 642941 643941 645941 64491 64291 644941 64591 64391 64091 64191
612-2400EA 2.7 EUR
612-2400 612-2414 612-2416 612-2418 612-2423 612-2419 612-2415 612-2420 612-2422 612-2417 612-3748 612-3749
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
SAN oder PP, durchscheinend, niedrige Form, Klasse B.
  • Mit Ausguss, rundem Fuß und erhabener Graduierung
  • SAN-Zylinder sind nicht autoklavierbar
  • PP-Zylinder sind autoklavierbar