Drucken
Messzylinder, hohe Form, Klasse B
Lieferant: VITLAB
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
646941 647941 648941 649941 650941 651941 652941 653941
612-2426EA 2.6 EUR
612-2426 612-2427 612-2428 612-2429 612-4354 612-4355 612-4356 612-4357
Messzylinder, hohe Form, Klasse B
Zylinder Messzylinder
PP, durchscheinend, hohe Form, Klasse B.
  • Justiert auf ‚In'
  • Sechskantfuß, Ringmarke an den Hauptpunkten
  • Thermische Belastungen bis +60 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze
Zertifizierungen: DIN 12681 B / ISO 6706