Drucken
Pipettensauger
Lieferant: DEUTSCH NEUMANN
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
4600002 4600003 4600004 4600005 4600010
612-2941EA 138 EUR
612-2941 612-2942 612-4925 612-5452 612-5453
Pipettensauger
Pipetten Pipettierbälle
Latex, Silikon oder Latex/Styrol-Butadien-Kautschuk.
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien und Farben