Drucken
Pipettenspitzen, Matrix®
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
8246
613-1836EA 0 EUR
613-1836
Pipettenspitzen, Matrix®
Pipettenspitzen
Transparentes PP, steril oder unsteril.
  • Dichtungsringe auf Spitzen gewährleisten zuverlässige, auslaufsichere Dichtung auf den meisten Pipetten
  • Spitzenherstellung nach strikten QK-Vorgaben garantiert geringe Flüssigkeitsretention ohne Spezialbehandlung oder Additive
  • Dank den ausgezogenen Spitzen kann der Boden von Reagenzgläsern, Reagenzienflaschen, Kolben und anderen Gefäßen erreicht werden, ohne mit dem Pipettenkonus die Gefäßseiten zu berühren
Verpackung: Lose verpackt, in Flo-Thru Racks oder in Ecotips Nachfüllpackungen erhältlich. Flo-Thru Racks stützen die Spitzen individuell, um ein Wackeln beim Aufsetzen auf die Pipette zu verhindern. Das Ecotips Nachfüllsystem ist zu 100 % recycelbar und bietet ein schnelles Nachladen von Racks in einem einzigartigen, platzsparenden Design.