Drucken
Einwegspritzen, 2-teilig, HENKE-JECT®
Lieferant: HENKE SASS WOLF
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
4010.200V0 4050.000V0 4020.000V0 4010.100V0 4010.A00V0 4020.X00V0 4050.X00V0 4100.000V0 4100.X00V0 4200.000V0 4200.X00V0 4050.090D0 4100.090D0 4200.090D0 4100X90D0 4850032000 8300020454 8300020455 8300020456 8300020458 8300020459 8300020460
613-2001EA 21.5 EUR
613-2001 613-2005 613-2003 613-2000 613-2002 613-2004 613-2006 613-2007 613-2008 613-2009 613-2010 613-1630 613-1631 613-1633 613-1632 HSWA4850032000 613-2153 613-2155 613-2157 613-2160 613-2161 613-2162
Einwegspritzen, 2-teilig, HENKE-JECT®
Spritzen Spritzen, medizinisch
Einweg, zweiteilig, ohne Kanüle, PP-Zylinder und PE-Kolben, ohne Latex und Silikonöl. Spritzen mit einem Volumen von 5 oder 10 ml sind auch mit speziell konstruierter Oralspitze erhältlich, die einen versehentlichen Luer- oder Kanülenanschluss verhindert. Nicht kompatibel mit Injektionsnadeln. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
  • Definierte Kolbenposition bei „0“ Volumen, damit die vollständige Einführung des Kolbens spürbar ist
  • Kein Totraum für 1-ml-Insulin- und Tuberkulinspritzen
  • Verlängerte Graduierung für ein breiteres Anwendungsspektrum
  • Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Auslaufen zu verhindern
Syringes are also available with especially designed oral tip, which prevents accidental Luer or hypodermic connection, in volumes of 5 or 10 ml. Incompatible with injection needles. Please enquire for details.
Verpackung: Sterile Ausführungen sind in individuellen Blisterstreifen verpackt. Nicht sterile Ausführungen sind lose verpackt.