Drucken
Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, PIPETMAN® Classic™
Lieferant: GILSON
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
F123615
613-2122EA 404 EUR
613-2122
Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, PIPETMAN® Classic™
Pipetten Mikropipetten
Komplett anpassbare Luftpolsterpipetten, die das eingestellte Volumen auf einem digitalen Indikator (Volumeter) anzeigen. Die Pipetten sind robust und zeichnen sich durch Präzision und Langlebigkeit aus. Acht Modelle decken den Volumenbereich von 0,2 µl bis 10 ml ab.
  • Unique 'dry seal' technology avoids using grease to obtain adequate air-tightness and guarantees long-term performances
  • Thick body (handle) in PVDF to minimise the hand-warming effect during pipetting
  • Colour-coded push button ensures easy identification and GLP compliance
  • Equipped with clip ejector for convenient access to the serviceable parts
  • Rigorous quality control – each piston is checked using a microscope
  • P5000 and P10 ml are equipped with a PE filter that prolongs piston life expectancy and prevents contamination
  • Easy cleaning and maintenance: Tip holder and tip ejector are fully autoclavable
PIPETMAN P2 und P10 sind ideal für molekularbiologische Techniken (PCR, DNA Sequenzierung, etc.) geeignet.
PIPETMAN P20, P100, P200 und P1000 sind ideal für die kleinvolumige Abgabe von wässrigen Flüssigkeiten mit moderater Viskosität und Dichte (Molekularbiologie, Immunologie etc.).
PIPETMAN P5000 und P10 mL sind ideal für die großvolumige Abgabe von wässrigen Flüssigkeiten mit mäßiger Viskosität und Dichte.
Bestellinformation: The PIPETMAN® P2 and P10 are equipped with dual position tip-ejectors for long (DL10) and regular-sized tips (D10). Models equipped with a tip ejector are only sold with a stainless steel tip ejector. Plastic tip ejectors are available in the accessories. Please note: PIPETMAN P5000 and P10 ml do not have tip ejectors.