Drucken
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Finnpipette™ F2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
4662000 4662010 4662020 4662030 4662040 4662050 4662060 4662070 4662080 4662090
613-2720EA 970 EUR
613-2720 613-2721 613-2722 613-2723 613-2724 613-2725 613-2726 613-2727 613-2728 613-2729
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Finnpipette™ F2
Pipetten Mikropipetten
Finnpipette™ F2 bietet außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen. Erhältlich als 8-, 12- und 16-Kanal-Modelle und somit die ideale Wahl für Anwendungen mit 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten.
  • Vollständig autoklavierbar – Kein Zerlegen vor dem Autoklavieren notwendig
  • Aus hochwertigem PVDF, welches Chemikalien und UV-Licht widersteht
  • Hochmoderner Volumeneinstellmechanismus (Advanced Volume Gearing, AVG) – Eigenständiger modularer Mechanismus erhöht Genauigkeit, Präzision und Haltbarkeit bei gleichzeitiger Leichtgängigkeit und kleineren Abstufungen für die Volumeneinstellung
  • Bessere Volumensichtbarkeit und Sicherheit durch großes, kontrastreiches Ergovisio Display mit weißen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
  • Soft-Touch-Spitzenabwurf zum Abwerfen der Spitzen mit minimalem Kraftaufwand
  • Hervorragende Griffergonomie und eine Pipettierbewegung, die nur einen sehr geringen Kraftaufwand erfordert
  • Hochwertiger Ausblaskolben für Volumina von 50 µl und darunter ermöglicht die sichere Abgabe von Mikrotropfen
Bestellinformation: Lieferung mit Öffnungs- und Kalibrierschlüssel, Wartungsset (inkl. Schmierfett und O-Ringe), Kalibrierbericht, Zertifikat für 3 Jahre Garantie (bei Registrierung auf der Website Erweiterung auf 5 Jahre) und Bedienungsanleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch).