Drucken
Natriumhydroxid 20% aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
6164.9010EA 158.19 EUR
6164.9010
Natriumhydroxid 20% aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 20 %