Drucken
Flow indicator paddle wheel
Lieferant: SEMADENI
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
3228
618-1130EA 40.9 EUR
618-1130
Flow indicator paddle wheel
Durchflussmesser
Flow indicator with propeller, Styrolacrylnitrile (SAN) transparent.
  • Corrosion resistant design without metal parts
  • Operating temperature up to 30 °C
  • Mounting length 90 mm
Suitable for gas and water flow control.
Achtung! Bitte beachten: Not suitable for use with solvents, acids or alkalis.