Drucken
Digital-Thermometer, Checkfridge®
Lieferant: Hanna
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
HI147-00
620-0505EA 91.2 EUR
620-0505
Digital-Thermometer, Checkfridge®
Thermometer Digitalthermometer
Das Thermometer Checkfridge® ist praktisch und präzise, angepasst auf Dauermessungen der Temperatur in Kühlräumen, Gefrierfächern und Kühlschränken oder an anderen Orten, an denen eine dauerhafte Temperaturüberwachung erforderlich ist. Sie können die Temperatur von außen überwachen, ohne dazu die Türe zu öffnen.
  • Magnetische Rückseite zur Befestigung an metallischen Oberflächen
  • Testschalter ist bequem an der Thermometervorderseite angebracht
  • Einzigartige Cal-Check™ Funktion führt in wenigen Sekunden eine interne Kalibrationsprüfung durch
Edelstahlmessfühler (Lר: 40×5 mm) und 1-m-Kabel.
Cal-Check™ Funktion.
HACCP compliant
Zertifizierungen: HACCP-konform.
Lieferumfang: Wird mit einer 1,5-V-Batterie (Typ AAA, für ca. 3 Jahre Betriebsdauer), einer Gebrauchsanweisung und einem 2-Punkt-Kalibrierzertifikat geliefert.