Drucken
Thermo-hygrometers, 622 and 623
Lieferant: Testo
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
0560.6230 0560.6220
620-1687EA 196 EUR
620-1687 620-1686
Thermo-hygrometers, 622 and 623
Hygrometer Thermohygrometer, digital
The model 622 measures the current temperature, humidity and air pressure. In addition, it displays date and time. The model 623 thermohygrometer measures the temperature and humidity in offices, living spaces, and commercial premises, and logs the readings for 90 days.
  • Table and wall mount available
  • A visual LED alarm alerts when room’s thresholds are reached
Das Thermo-Hygrometer testo 622 inklusive Barometer ist optimal für die Raumklima-Überwachung. Das Gerät misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck und zeigt alle zehn Sekunden die aktuellen Messwerte – inklusive Datum und Uhrzeit – jederzeit gut lesbar auf dem großen Display an.
Das kompakte Design, das große, gut lesbare Display, die Messgeschwindigkeit des Messgeräts und eine Batterielaufzeit von bis zu 12 Monaten sorgen dafür, dass Ihr testo 622 bestens ausgestattet ist, um die Umgebungsluft zu überwachen und Ihnen genaue und zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Die Batterien lassen sich leicht austauschen.
Das Modell 623 zeigt aktuelle und vergangene Temperatur- und Feuchtewerte sowie Datum und Uhrzeit auf einem leicht ablesbaren Display an.
Mit dem Thermo-Hygrometer testo 623 setzen Sie auf einen genauen und verlässlichen Überwachungsmonitor für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen. Die Intervalle, in denen das Gerät die Messwerte anzeigt, kann der Nutzer selbst einstellen – von 5 Min bis maximal 24 Stunden. Die Werte der letzten 90 Tage werden automatisch gespeichert.
Die große, leicht ablesbare Anzeige zeigt eine große Auswahl an Informationen, inklusive der zuletzt gelesenen Ergebnisse, Zeit und Datum und eine 90-Tage-Statistik an. Mit dieser Statistik können Sie eine Langzeitanalyse der Innentemperatur oder Luftfeuchtigkeit des Raumes durchführen, ohne erst auf Ihren Computer auf die Daten zugreifen zu müssen. Der langzeitstabile Sensor garantiert langlebige Qualität, damit Sie auch in einigen Jahren noch auf die Zuverlässigkeit Ihres Thermo-Hygrometers vertrauen können.
Zertifizierungen: Schutzklasse IP 30, 2004/108/EG
Lieferumfang: Lieferung inklusive Batterien, Kalibrierprotokoll und Zubehör zur Wand- und Tischmontage.