Drucken
Temperatur- und Feuchtigkeit-Datenlogger, testo 174
Lieferant: Testo
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
0572.1560 0572.0561 0572.6560 0572.0566
620-1761EA 61 EUR
620-1761 620-1759 620-1762 620-1881
Temperatur- und Feuchtigkeit-Datenlogger, testo 174
Datenlogger
Diese zuverlässigen Mini-Datenlogger überwachen die klimatischen Bedingungen in Lagerhallen, Büros und im produzierenden Gewerbe. Sie werden neben dem Produktbeispiel in Flugzeugen, Containern und Kühlräumen platziert, um die Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
  • Datenübertragung an den PC über USB-Schnittstelle
  • Feuchtesensor mit Langzeitstabilität
  • Hohe Datenintegrität auch bei leerer Batterie
  • Großer Messdatenspeicher
  • Alarmausgabe über Display
Anzeige des aktuellen Temperaturwertes mit hoher Datensicherheit, großem Display und schneller Datenanalyse und Dokumentation am PC.
Zertifizierungen: Entspricht IP 65 (620-1761) oder IP 20 (620-1762) und EN 12830.
Lieferumfang: Lieferung mit Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll.