Drucken
Temperatur- und Feuchtelogger, Testo 175 und 176
Lieferant: Testo
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
0572.1754 0572.1751 0572.1752 0572.1753 0572.1761 0572.1762 0572.1763 0572.1764 0554.1702 0554.1703 0572.1765 0572.1766 0572.1767 0572.1750 0554.1841
620-1843EA 333 EUR
620-1843 620-1840 620-1841 620-1842 620-1844 620-1845 620-1846 620-1847 620-1835 620-1836 620-1848 620-1849 620-1850 620-2363 TEST0554.1841
Temperatur- und Feuchtelogger, Testo 175 und 176
Datenlogger
Bei der Testo 175-Serie handelt es sich um vielseitige, kompakte Logger zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die testo 176 Logger sind robuste Datenlogger und eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen.
  • Datensicherheit: Passwortschutz, Diebstahlsicherung
  • Nichtflüchtiger Speicher: 1 Million Werte (testo 175) und 2 Millionen (testo 176)
  • Die ComSoft Basic 5-Software kann mit obligatorischer Registrierung kostenlos von der Website des Anbieters heruntergeladen werden
* HINWEIS: Nicht für kondensierende Atmosphären geeignet. Für kontinuierliche Anwendungen in hoher Luftfeuchtigkeit (>80% RH bei ≤30 °C für >12 Stunden, >60% RH bei >30 °C für >12 Stunden), kontaktieren Sie bitte Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Lieferumfang: Lieferung mit langlebiger Batterie (je nach Serie bis zu acht Jahre), ohne USB-Kabel und Software.