Drucken
Kompakter Datenlogger
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
LOG-HC2-P1
620-2237EA 568 EUR
620-2237
Kompakter Datenlogger
Datenlogger
Dieser kompakte Datenlogger LOG-HC2-P1 misst und speichert zur gleichen Zeit Temperatur, Feuchte, Luftdruck, Beleuchtungsstärke und Beschleunigung (drei Achsen).
  • Hohe Benutzerfreundlichkeit
  • Vierzeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Großer Speicher für mehr als 2000000 Messwerte
  • Akku für maximale Leistung
Dieses robuste Messgerät ist ideal für Aufzeichnungen über einen längeren Zeitraum.