Drucken
VWR® Traceable®, USB Data Logging DUAL Thermo-Hygrometer, Memory loc
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
620-2631EA 423 EUR
620-2631
VWR® Traceable®, USB Data Logging DUAL Thermo-Hygrometer, Memory loc
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Das VWR® Traceable® Memory Loc DUAL-Thermohygrometer mit Datenlogger, USB-Schnittstelle und fester Speicherstruktur überwacht die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte im Labor, sowohl mit internen als auch mit externen Fühlern. Das Gerät kann in Umgebungen verwendet werden, die 21 CFR 11 entsprechen müssen.
  • Speicherkapazität von 688.086 Feuchte- und Temperaturmessungen
  • Daten können auf dem Gerät nicht überschrieben oder gelöscht werden
  • Vier Kalibrierpunkte (25 °C und 50% RH für interne und externe Fühler)
  • Temperaturbereich: 0...65 °C (interner Fühler), −20...+70 °C (externer Fühler)
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 - 95%, nicht kondensierend (interner und externer Fühler)
  • Auf dem LCD-Display werden die aktuelle Temperatur und die aktuelle Luftfeuchtigkeit sowie die Minimum-/Maximum-Werte für jeden Parameter angezeigt
  • Überwacht die Messwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit in vom Anwender einstellbaren Aufzeichnungsintervallen von 1 Minute bis 12 Stunden
  • Statusanzeigen: Batterie schwach, Speicheranzeige in Prozent (gerundet auf 0,1%), Anzahl der Tage bis der Speicher unter Verwendung des aktuellen Aufzeichnungsintervalls voll ist, USB-LCD-Symbol für Download-Status von Daten, blinkende LCD-Symbole und akustische Alarme
Alarm für obere/untere Grenzwertüberschreitung und Zeit-/Datumsstempel: Individuelle Einstellungen können für beide Parameter programmiert werden: Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Mit der Alarmverfolgung werden jedes Alarmereignis, der Zeitpunkt des Ereignisses und der Zeitpunkt der Wiederherstellung der Normalwerte gespeichert. Der Alarmstatus wird über optische LEDs, akustische Alarme und blinkende LCD-Segmente angezeigt. Es können Daten von bis zu 30 verschiedenen Alarmereignissen abgerufen werden, wobei das neueste Ereignis auf dem Display angezeigt wird.
Smart-Alarm zeigt an, wenn Werte außerhalb eines bestimmten Bereichs liegen: Wenn Werte für Temperatur oder Luftfeuchtigkeit außerhalb eines bestimmten Bereichs erkannt werden, löst Smart-Alarm einen Alarm aus. Dieser visuelle und akustische Alarm hält an bis zur Bestätigung durch den Nutzer, auch dann noch, wenn der Normbereich wieder erreicht ist.
USB-Datenübertragung: Dieses Hygrometer mit Datenlogging-Funktion ermöglicht die Übertragung aufgezeichneter Daten (als CSV-Dateien) vom Thermometer auf einen PC/Mac über einen USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten). Eine spezielle Software ist für dieses Hygrometer nicht erforderlich. Der Speicher kann nicht geleert werden. Jedes Gerät besitzt eine individuelle ID, durch die mehrere Geräte an derselben Stelle verwendet werden können.
Datenlogger-Eigenschaften:Überwachung von Messwerten über Nacht, an den Wochenenden oder innerhalb beliebiger Zeiträume mit einem rollierenden Datenspeicher. Benutzerdefinierte Datenspeicherungsintervalle von 1 Messung/Minute bis zu 1 Messung/12 Stunden. Die Speicherkapazität erlaubt bei 1 Messung/Minute die Aufzeichnung über ein Jahr hinweg. Bei größeren Intervallen ist der Zeitraum länger.
Zertifizierungen: Mehrpunktkalibrierung auf einem einzeln nummerierten Traceable® Zertifikat. Dies gewährleistet Genauigkeit durch ein von der A2LA akkreditiertes Kalibrierlabor gemäß ISO/IEC 17025:2005 (1750.01). Es belegt die Rückführbarkeit der Messwerte auf SI-Einheiten durch NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI), die Unterzeichner des Abkommens für gegenseitige Anerkennung des CIPM (International Committee for Weights and Measures, Internationales Komitee für Gewichte und Maße) sind.
Lieferumfang: Wird mit Fühler(n) aus Edelstahl, Ständer, VELCRO®, Magnetstreifen, Wandhalterung, Universal-Wechselstromadapter, Traceable® Zertifikat und Batterien geliefert.
Achtung! Bitte beachten: * Temperaturwert
** Luftfeuchtigkeitswert