Drucken
Infrarot-Thermometer mit kreisförmigem Laserpointer, TFI 260
Lieferant: EBRO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1340-1755
620-2639EA 68 EUR
620-2639
Infrarot-Thermometer mit kreisförmigem Laserpointer, TFI 260
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Standard-Infrarotthermometer misst Oberflächentemperaturen mittels Infrarot-Technologie – innerhalb einer Sekunde und berührungslos. Das macht das Gerät ideal für schnelle Wareneingangskontrollen, z.B. von Lebensmitteln.
  • Helle Hintergrundbeleuchtung des Displays ermöglicht das Ablesen der Messwerte auch im Dunkeln
  • Handlicher Griff und Abzugsknopf für die Messung sind optimal für die Anwendung
  • Messfläche ideal markiert dank kreisförmigem Laserpointer
  • Verhältnis Entfernung: Messfleck = 12:1
Messbereich: −60 bis + 550 °C
Lieferumfang: Inklusive Kalibrierzertifikat.