Drucken
WiFi temperature and humidity data loggers, new Saveris 2
Lieferant: Testo
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
0572.2031 0572.2032 0572.2033 0572.2034 0572.2035
620-2695EA 169 EUR
620-2695 620-2696 620-2697 620-2698 620-2699
WiFi temperature and humidity data loggers, new Saveris 2
Datenlogger
Das Saveris 2-WLAN-Datenlogger-System ist die perfekte Netzwerklösung zur Überwachung von Temperatur- und Feuchtigkeitswerten in Lager- und Arbeitsräumen. Die Installation des Systems ist kinderleicht und kann entweder über einen Browser oder mit der Saveris 2-App durchgeführt werden.
  • Datenübertragung per WLAN
  • Immer verfügbare Messdaten, überall und auf jedem Gerät
  • Alarm bei Grenzwertverletzungen
  • Mit Saveris 2-App für einfachere Konfiguration, Push-Alarme und WLAN-Reichweitenanalyse
  • Kostenlose Datenspeicherung online (Cloud)
  • Die lange Akkulaufzeit sorgt zudem dafür, dass das Saveris 2-System nur selten gewartet werden muss
Die WLAN-Datenlogger erfassen zuverlässig Temperatur, Luftfeuchtigkeit in einstellbaren Intervallen und übertragen die Messwerte direkt per WLAN in die Cloud. Die gespeicherten Messwerte können jederzeit und überall mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC analysiert werden. Grenzwertverletzungen werden sofort per E-Mail, optional per SMS, oder über die Saveris 2-App als Push-Benachrichtigung gemeldet. So können kritische Prozesse jederzeit kontrolliert werden, auch wenn Sie selbst nicht vor Ort sind.