Drucken
CO₂-Anzeige für die Überwachung der Innenraum-Luftqualität
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
CO2-DISPLAY
620-2757EA 537 EUR
620-2757
CO₂-Anzeige für die Überwachung der Innenraum-Luftqualität
Überwachungssysteme CO2- und Temperatur-Überwachungssysteme
Die wand- oder tischmontierte CO₂-Anzeige bewertet die Qualität der Luft mit einer kombinierten Messung von CO₂, Feuchtigkeit und Temperatur.
  • HYGROMER® IN-1 Feuchtigkeitssensor
  • Einstellbarer, visueller CO₂-Indikator – CO₂-Indikator für eine schnelle Erfassung der Luftqualität
  • Einfache Rekalibrierung und Justierfunktion für Feuchtigkeit und CO₂
  • Große, leicht ablesbare Anzeige (Datum und Uhrzeit)
  • USB-Anschluss zum Herunterladen von Daten
Das Gerät kann direkt über Tasten konfiguriert werden und aufgezeichnete Daten können auf einem USB-Stick geladen werden, um sie mit dem Softwarepaket SW21 zu analysieren. Eine hohe Konzentration an Kohlendioxid kann sich schnell entwickeln, wenn sich viele Personen gleichzeitig in geschlossenen Räumen mit mangelhafter Belüftung aufhalten. Die CO₂-Anzeige ist für die Überwachung der Innenraum-Luftqualität in Labors, Klassen- und Konferenzräumen, Großraumbüros, Einkaufszentren, Fitness-Studios und Krankenwagen geeignet.
Storage Capacity: 19500 values with time stamp, automatic recording ( %RH / °C / ppm )
Logg intervall: 1 min - 12h 59 Min
Lieferumfang: Wird mit einem Werkskalibrierzertifikat, einem Netzadapter, Schrauben und Dübeln zur Wandmontage und Kurzanleitung geliefert.