Drucken
Taschen-Thermo-Hygrometer, testo 610
Lieferant: Testo
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
0560.0610
620-3305EA 155 EUR
620-3305
Taschen-Thermo-Hygrometer, testo 610
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Dieses handliche, kleine und leichte Thermo-Hygrometer, bietet einen langzeitig driftfreien Fühler. Es ist mit einem hintergrundbeleuchtetem Display und einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet.
  • Berechnung von Taupunkt
  • Feuchtkugel-Messungen
  • Langzeitstabiler kapazitiver Feuchtesensor
  • 'HOLD‘ und Min-/Max-Werte Funktionen
Das handliche Thermohygrometer testo 610 lässt sich hervorragend einsetzen, um schnell und präzise die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu messen. Außerdem kann das kompakte Gerät auch den Taupunkt und die Feuchtkugeltemperatur berechnen.
Weight: 90 g
Lieferumfang: Wird mit einer Schutzkappe, einer Trageschlaufe, einer Gürtelhalterung und zwei AAA-Batterien geliefert.